주요 문서
TMO312760-0020
Nalgene® closure for dropper Bottle
yellow polypropylene, diam. 16 mm, thread 15-415, case of 2000 ea
동의어(들):
dropping bottle closure, dropping bottle seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2000 EACH
₩589,614
₩589,614
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
2000 EACH
₩589,614
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩589,614
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
material
yellow polypropylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312760-0020
직경
16 mm
나사산
15-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Order Thermo Scientific Nalgene Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles 312750 and 312751 and are available in multiple colors to help identify reagents.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)