주요 문서
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
동의어(들):
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
96 EACH
₩1,921,192
₩1,921,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
96 EACH
₩1,921,192
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.13
₩1,921,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
무균
sterile
sterile
품질
CE marked
포장
case of 96 ea
case of 96
제조업체/상표
Nunc 155411
길이 × 너비
57 mm × 25 mm
챔버 크기
8
적합성
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
법적 정보
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)