주요 문서
TMO140652
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
동의어(들):
multidish membrane insert, treated membrane insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EACH
₩754,044
₩754,044
예상 입고일2025년 3월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
48 EACH
₩754,044
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
₩754,044
예상 입고일2025년 3월 13일세부사항
material
polycarbonate
무균
sterile
포장
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
제조업체/상표
Nunc 140652
공극 크기
0.4 μm pore size
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)