클론
T7 Tag
양식
buffered aqueous solution
농도
~2 mg/mL
기술
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
물리적 형태
분석 메모
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)