응용 분야
agriculture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
법적 정보
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객