주요 문서
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
동의어(들):
Trifluoroethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
100.04
Beilstein:
1733203
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
70 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
~896 °F
expl. lim.
42 %
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
86.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
30 °C - closed cup