주요 문서
T6788
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
roll of 25 feet
제조업체/상표
C-Flex
I.D. × O.D.
3/8 in. × 1/2 in.
벽 크기
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
법적 정보
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)