생물학적 소스
Linum usitatissimum oil
Quality Level
분석
≥97% (TLC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.489
density
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
UBEIMDKGOYBUKT-FLIQGJDUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Quantitation of furan and methylfuran formed in different precursor systems by proton transfer reaction mass spectrometry.: The research quantifies furan and methylfuran production from various precursors using advanced mass spectrometry techniques. These insights are important for food safety and understanding the chemical reactions during food processing (Märk et al., 2006).
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLC활성 필터