T5785
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95%, crystalline
동의어(들):
Trioxone, 2,4,5-T
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Grade
reagent
제품 라인
BioReagent
분석
≥95%
양식
crystalline
기술
cell culture | plant: suitable
색상
off-white to yellow
mp
154-158 °C (lit.)
solubility
5% ethanol: 50, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
응용 분야
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI key
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves