주요 문서
T5629
Supelco
Tyrothricin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)