분석
~95% (GC)
포함
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChI key
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
332.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
167 °C - closed cup