Key Documents
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
동의어(들):
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8S3
CAS Number:
Molecular Weight:
248.39
Beilstein:
178604
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
InChI key
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)