T4887
T-2 Toxin
from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol-4,15-diacetate-8-isovalerate, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-8α-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-ene
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Fusarium sp.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
재고 정보
not available in USA, Japan
색상
white
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@](C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)[C@]34CO4
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
InChI key
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)