주요 문서
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
동의어(들):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.20
Beilstein:
773877
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
분석
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChI key
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)