주요 문서
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethane
~90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3CH
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
Beilstein:
1909753
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
~90%
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI key
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable