주요 문서
T3571
Sigma-Aldrich
Hexakis (2,3,6-tri-O-methyl)-α-cyclodextrin
>97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H96O30
Molecular Weight:
1225.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>97%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
애플리케이션
For capillary electrophoresis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)