주요 문서
T2532
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-D-galactal
≥90%
동의어(들):
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-lyxo-1-hexenopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O7
CAS Number:
Molecular Weight:
272.25
Beilstein:
90782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥90%
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)