추천 제품
Grade
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Quality Level
양식
solution
농도
1 M
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.6
유용한 pH 범위
7.0-9.0
흡수
≤0.05 at 290 at 40%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)