T2315
Anti-Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor Type II antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
동의어(들):
CD120b antigen, Etanercept, TNF sRII, TNF-R2, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B
크기 선택
₩673,656
크기 선택
About This Item
₩673,656
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL (detects TNF RII in human PBLs)
western blot: 1 μg/mL (detects rhs TNF RII at 5 ng/lane under non-reducing conditions)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNFRSF1B(7133)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry: Concentration of 5-15 ug/ml detects TNF RII in human peripheral blood lymphocytes
Optimal dilutions should be determined by the end user.
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable