주요 문서
T2069
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
동의어(들):
Tris hydrochloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩44,051
1 L
₩180,366
₩44,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩44,051
1 L
₩180,366
About This Item
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
₩44,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
양식
solution
농도
1 M
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
유용한 pH 범위
7.0-9.0
흡수
≤0.05 at 290 at 40%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A series of Pre-mixed solutions of TRIZMA Base and TRIZMA HCl to provide commonly used pH values for Tris buffers. No mixing or pH adjustment necessary. Guaranteed accuracy ± 0.1 pH units.
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)