주요 문서
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
일반 설명
A rare sugar alcohol (polyol).
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)