주요 문서
T0652
SAFC
Tunicamycin A2 homolog
~90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H60N4O16
CAS Number:
Molecular Weight:
816.89
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
~90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(2)43)29(49)28(48)22(18-42)55-35)17-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-16-15-24(46)40-37(41)53/h13-16,20-22,25-36,42,44,47-52H,3-12,17-18H2,1-2H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b14-13+
InChI key
MMDMXWRRAOLMDC-BUHFOSPRSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)