문서
SYNF204500
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
clear
조인트
center joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F204500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
애플리케이션
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.