주요 문서
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩580,885
₩580,885
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩580,885
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩580,885
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse
재조합
expressed in E. coli
태그
His tagged
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
liquid
분자량
~55 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
≥0.2 mg/mL
불순물
<1 EU/μg endotoxin, tested
색상
clear
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Fto(26383)
일반 설명
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
물리적 형태
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
기타 정보
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)