재조합
expressed in HEK 293 cells
태그
6-His tagged (C-terminus)
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
분자량
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
포장
pkg of 10 μg
불순물
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... CCL6(20305)
일반 설명
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터