주요 문서
SRP5371
Sigma-Aldrich
SCYL1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
GKLP, HT019, NKTL, NTKL, P105, TAPK, TEIF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩570,430
₩570,430
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩570,430
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩570,430
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
~85 kDa
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SCYL1(57410)
일반 설명
SCYL1 is a transcriptional regulator belonging to the SCY1-like family of kinase-like proteins. SCYL1 has a divergent N-terminal kinase domain that is thought to be catalytically inactive
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)