주요 문서
SRP5338
Sigma-Aldrich
PP1A, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
LAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩846,104
₩846,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩846,104
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩846,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
182-274 nmol/min·mg
분자량
~62 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PPP1CA(5499)
일반 설명
PP1A is a serine/threonine specific protein phosphatase family which is involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. PP1A is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PP1A functions as a suppressor of learning and memory and as a potential mediator of cognitive decline during aging.PP1A is also play a main role in splice site selection and is an important regulator of cardiac function.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)