주요 문서
SRP5331
Sigma-Aldrich
DYRK3, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
DYRK5, RED, REDK
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩609,914
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩609,914
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
194-290 nmol/min·mg
분자량
~95 kDa
기술
cell culture | mammalian: suitable
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... DYRK3(8444)
일반 설명
DYRK3 or dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 is belongs to the DYRK family of dual-specificity protein kinases that catalyze autophosphorylation on serine/threonine and tyrosine residues. DYRK3 expressed in E. coli undergoes tyrosine autophosphorylation and catalyzes phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. DYRK3 regulate different steps of the caveolar cycle. DYRK3 can promote cell survival through phosphorylation and activation of SIRT1. DYRK3 directly phosphorylate SIRT1 at Thr(522), promoting deacetylation of p53.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)