주요 문서
SRP5300
Sigma-Aldrich
c-KIT (N822K), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
CD117, PBT, SCFR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩609,914
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩609,914
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
1.5-2.3 nmol/min·mg
분자량
~73 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... KIT(3815)
일반 설명
c-KIT is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). c-KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. c-KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in c-KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous lukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)