주요 문서
SRP5292
Sigma-Aldrich
PIP5K1A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
RP11-68I18.9
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩693,956
₩693,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩693,956
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩693,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
947-1281 nmol/min·mg
분자량
~86 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PIP5K1A(8394)
일반 설명
PIP5K1A or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 alpha phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1 is required for Wnt3a-induced LRP6 phosphorylation at ser1490 in mammalian cells. Wnt3a stimulates the formation of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates through ′frizzled′ and ′dishevelled′, the latter of which directly interacts with and activated PIP5KI. PIP5K1A-mediated PIP production is crucial for HIV-1 entry and the early steps of infection in permissive lymphocytes. Overexpression of wild-type PI4P5K1A increases HIV-1 Env-mediated PIP production and enhances viral replication in primary lymphocytes.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)