The buffer used in Product SRP2057, LXR ?-ligand binding domain (211-461) human, is 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 20% Glycerol, 100 mM KCl, 1 mM DTT, and 0.2 mM EDTA.
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
분자량
~30.9 kDa
포장
pkg of 10 μg
농도
700 μg/mL
색상
clear colorless
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... NR1H2(7376)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
What is the composition of the buffer in Product SRP2057, LXR β-ligand binding domain (211-461) human?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 답변-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
도움이 되었습니까?
-