주요 문서
SRP0716
Sigma-Aldrich
MYLK4, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩700,147
₩700,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩700,147
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
₩700,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
70-95% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
특이 활성도
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
분자량
~70 kDa
농도
0.1 μg/μL
수납 번호(accession number)
BC132833
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MYLK4(340156)
애플리케이션
Useful for kinase assay and Western blot.
생화학적/생리학적 작용
Recombinant full-length human MYLK4 was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. MYLK4 or myosin light chain kinase family, member 4 is Serine/Threonine protein kinases in which MYLK4 is one of four myosin light chain kinases in a comprehensive analysis of protein kinases encoded by the human genome.
재구성
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
저장 및 안정성
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)