주요 문서
SRP0688
Sigma-Aldrich
SGKTIDE
≥95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩162,603
₩162,603
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩162,603
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
₩162,603
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
1329.62
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
The SGKtide peptide sequence (CKKRNRRLSVA) contains serine protein kinase phosphorylation site and is evaluated as a substrate for SGK and NDR family kinases.
서열
CKKRNRRLSVA
재구성
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)