주요 문서
SRP0661
Sigma-Aldrich
CBL-B, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩876,859
₩876,859
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩876,859
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩876,859
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
재조합
expressed in E. coli
양식
frozen liquid
분자량
48 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CBLB(868)
일반 설명
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3- binding protein CBL-B GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. This protein was enzymatically biotinylated in vivo using Avitag technology. MW=48 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)