주요 문서
SRP0660
Sigma-Aldrich
CD48, FC Fusion ( IgG1), AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
BLAST-1, CD2L, Cluster of Differentiation 48, SLAMF2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩765,412
₩765,412
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩765,412
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩765,412
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
51 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD48(962)
일반 설명
Human CD48, Fc fusion protein, also known as Cluster of Differentiation 48, BLAST-1, or SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 using Avitag technology. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)