주요 문서
SRP0637
Sigma-Aldrich
PD-L1 (R113A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩737,804
₩737,804
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩737,804
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩737,804
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
54 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD274(29126)
일반 설명
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a R113A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)