주요 문서
SRP0630
Sigma-Aldrich
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,029,819
₩1,029,819
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,029,819
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,029,819
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
23.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TNFRSF4(7293)
일반 설명
Human secreted OX40, also known as CD134, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4, and TNFRSF4, GenBank Accession No. NM_003327, a.a. 29-216 with C-terminal Avitag and Histag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW =23.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation. Biotinylation was confirmed to be >90%.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)