주요 문서
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
CD172g, Signal regulatory protein-gamma, signal regulatory protein beta 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,002,110
₩1,002,110
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,002,110
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,002,110
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
67.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SIRPG(55423)
일반 설명
Signal regulatory proteingamma (SIRP-γγ), also known as signal regulatory protein beta 2, and CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and C terminal Avitag , MW 67.6 kDa, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag technology. Note: SIRP-γ is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight. Biotinylation was confirmed to be >90%.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)