주요 문서
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩765,412
₩765,412
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩765,412
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩765,412
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
재조합
expressed in E. coli
양식
frozen liquid
분자량
46 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
mouse ... IDO1(15930)
일반 설명
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)