주요 문서
SRP0575
Sigma-Aldrich
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
AITRL, CD357L, TNFSF18, glucocorticoid-induced TNF-related ligand, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩751,506
₩751,506
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩751,506
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩751,506
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
17.1 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TNFSF18(8995)
일반 설명
Human glucocorticoid-induced TNF-related ligand (GITRL), also known as AITRL, CD357L, or tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 17.1 kDa. Note: this protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)