주요 문서
SRP0544
Sigma-Aldrich
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩751,506
₩751,506
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩751,506
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩751,506
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
46.7 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HHLA2(11148)
일반 설명
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)