주요 문서
SRP0539
Sigma-Aldrich
HVEM, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells Human
동의어(들):
CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TNFRSF14, TR2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,002,110
₩1,002,110
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,002,110
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,002,110
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells Human
양식
frozen liquid
분자량
46 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TNFRSF14(8764)
일반 설명
Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, with C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)