주요 문서
SRP0525
Sigma-Aldrich
CD28, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
T-Cell-Specific Surface Glycoprotein, TP44
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μG
₩737,601
₩737,601
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
200 μG
₩737,601
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩737,601
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
41.4 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD28(940)
일반 설명
Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)