주요 문서
SRP0464
Sigma-Aldrich
BRD4, BD1, BD2 (49-460) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
동의어(들):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,179,126
₩1,179,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,179,126
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩1,179,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥75% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
47.5 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... BRD4(23476)
일반 설명
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal His-tag, MW = 47.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Philipp Voigt et al.
Genome biology, 12(11), 133-133 (2011-12-01)
The chromatin adapter BRD4 may be crucial for transmitting epigenetic information by acting as a histone acetylation-dependent gene bookmark and accelerating post-mitotic transcriptional reactivation.
R M Rodriguez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 90(5), 587-595 (2011-11-29)
The bromodomain protein BRD4 is involved in cell proliferation and cell cycle progression, primarily through its role in acetylated chromatin-dependent regulation of transcription at targeted loci. Here, we show that BRD4 is frequently downregulated by aberrant promoter hypermethylation in human