SRP0460
BRD4 (342-460) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
동의어(들):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩875,945
₩875,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩875,945
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩875,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥75% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
40.6 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... BRD4(23476)
일반 설명
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 342-460 with N-terminal GST-tag, MW = 40.6 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Philipp Voigt et al.
Genome biology, 12(11), 133-133 (2011-12-01)
The chromatin adapter BRD4 may be crucial for transmitting epigenetic information by acting as a histone acetylation-dependent gene bookmark and accelerating post-mitotic transcriptional reactivation.
R M Rodriguez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 90(5), 587-595 (2011-11-29)
The bromodomain protein BRD4 is involved in cell proliferation and cell cycle progression, primarily through its role in acetylated chromatin-dependent regulation of transcription at targeted loci. Here, we show that BRD4 is frequently downregulated by aberrant promoter hypermethylation in human