SRP0448
BRD1 (561-668) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
BRL, Bromodomain containing 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩873,611
₩873,611
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩873,611
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩873,611
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
13.7 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... BRD1(23774)
일반 설명
Human Bromodomain containing 1, also known as BRD1 and BRL (GenBank Accession No. NM_014577) amino-acids 561 – 668 with N-terminal HIS-tag, MW = 13.7 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
J E Severinsen et al.
Molecular psychiatry, 11(12), 1126-1138 (2006-08-23)
Linkage studies suggest that chromosome 22q12-13 may contain one or more shared susceptibility genes for schizophrenia (SZ) and bipolar affective disorder (BPD). In a Faeroese sample, we previously reported association between microsatellite markers located at 22q13.31-qtel and both disorders. The
Yuta Mishima et al.
Blood, 118(9), 2443-2453 (2011-07-15)
The histone acetyltransferases (HATs) of the MYST family include TIP60, HBO1, MOZ/MORF, and MOF and function in multisubunit protein complexes. Bromodomain-containing protein 1 (BRD1), also known as BRPF2, has been considered a subunit of the MOZ/MORF H3 HAT complex based