주요 문서
SRP0420
Sigma-Aldrich
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
동의어(들):
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,166,134
₩1,166,134
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,166,134
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩1,166,134
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥65% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
60 kDa
포장
pkg of 50 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... RBBP5(5929)
일반 설명
Human retinoblastoma binding protein 5 (RbBP5), (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2 – 538 (end) with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cao, F., et al.
PLoS ONE, 5, e14102-e14102 (2012)
Zain Odho et al.
The Journal of biological chemistry, 285(43), 32967-32976 (2010-08-19)
Histone modification is well established as a fundamental mechanism driving the regulation of transcription, replication, and DNA repair through the control of chromatin structure. Likewise, it is apparent that incorrect targeting of histone modifications contributes to misregulated gene expression and