재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
59 kDa
포장
pkg of 20 μg
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
1.8 mg/mL
기술
cell based assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
life science and biopharma
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PKM(5315)
일반 설명
Pyruvate kinase (PK) has four isozymes such as PKL, PKR, PKM1, and PKM2.[1][2] PKM1/2 is located in the distal convoluted tubule of the kidney, embryo, lungs, proliferative tissues,[2] retina, adipose tissues, and islets.[1] The PKM1 gene is located on the human chromosome at 15q23.[3]
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)