주요 문서
SRP0303
Sigma-Aldrich
HDAC Class 2a Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC)
동의어(들):
HDAC, histone deacetylase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 NMOL
₩467,002
₩467,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 NMOL
₩467,002
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩467,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥95% (HPLC)
양식
aqueous solution
포장
pkg of 250 nmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
애플리케이션
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors of HDAC class2a for drug discovery and HTS applications.
물리적 형태
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)