주요 문서
SRP0280
Sigma-Aldrich
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
17.6 kDa
포장
pkg of 100 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... UBE2N(7334)
일반 설명
UbcH13 (GenBank Accession No. NM_003348), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 17.6 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)